Wichtige Dokumente
T79758
Phosphonoessigsäure-trimethylester
98%
Synonym(e):
(Carboxymethyl)phosphonic acid trimethyl ester, NSC 84262
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
118 °C/0.85 mmHg (lit.)
265-268 °C (lit.)
Dichte
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C5H11O5P/c1-8-5(6)4-11(7,9-2)10-3/h4H2,1-3H3
InChIKey
SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Intramolecular Mannich-type reactions to produce the sarain A diazatricyclic core
- Organocatalytic oxa-Michael reactions
- Prenylation and geranylation of oxindoles
- Intramolecular Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Olefin cross-metathesis / heterocyclization
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?