Wichtige Dokumente
T79006
2,4,6-Trimethylphenol
97%
Synonym(e):
Mesitol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
220 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
70-72 °C (lit.)
71-74 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5,10H,1-3H3
InChIKey
BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system, Stomach
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?