Wichtige Dokumente
T57630
1-Tridecanol
97%
Synonym(e):
Tridecylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
155-156 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-34 °C (lit.)
Dichte
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C13H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h14H,2-13H2,1H3
InChIKey
XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 2,2,2-trifluoroethyl tridecanoate.
- Dodecanenitrile in the presence of molecular iodine in aq NH3.
It can also be used as a phase modifier for protonated trioctylamine in n-dodecane to study the speciation of vanadium (V) extracted from acidic sulfate media.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?