SYNM131524
Synthware™ #15 o-ring joint to inner joint adapter
joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware M131524, glass joint adapter
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware M131524
Allgemeine Beschreibung
Synthware™ adapter with #15 O-Ring and an inner joint (24/40) to inner ground glass.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)