Merck
SYNF891410
Synthware reaction tube with glass stopcock
10 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F891410
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.51
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F891410
Kapazität
10 mL
10 mL
Allgemeine Beschreibung
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)