SYNF662950
Synthware™ Erlenmeyer flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonym(e):
Synthware F662950, glass conical flask
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
glass flask
Verbindung
joint neck29/42
joint: ST/NS29/42
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F662950
Kapazität
50 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Sonstige Hinweise
Browse all Erlenmeyer flasks
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)