SYNF624250
Synthware™ pressure equalizing addition funnel
250 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
Synonym(e):
Synthware F624250, dropping funnel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F624250
Kapazität
250 mL
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 1:5 PTFE stopcock
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)