SYNF446500
Synthware™ three neck round bottom flask with vertical side necks
500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F446500, 3-neck round flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Verbindung
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F446500
Kapazität
500 mL
500 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)