Merck
SYNF394100
Synthware powder funnel with 60 degree offset
joint: ST/NS 24/40, top diam. 100 mm
Synonym(e):
Synthware F394100, glass powder funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F394100
Oberteil Durchm.
100 mm
Allgemeine Beschreibung
For use with multi-neck flasks.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)