SYNF311250
Synthware™ recovery flask
250 mL, joint: ST/NS 14/20
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F311250
Kapazität
250 mL
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)