SYNF21842L
Synthware™ four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F21842L, 4-neck reaction flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Verbindung
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F21842L
Kapazität
2,000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)