SYNC363225
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 26.0 mm, L 254 mm
Synonym(e):
Synthware C363225, glass chromatograpy column′
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for chromatography
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C363225
ID
26.0 mm
Länge
254 mm
Eignung
suitable for chromatography
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNC363225-1EA | 4061832191140 |