SYNA793524
Synthware™ bushing adapter
female joint: ST/NS 14/35, male joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A793524, glass bushing adapter
Empfohlene Produkte
Verbindung
female joint: ST/NS14/35
male joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A793524
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)