SM75100201
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
alumina membrane
Beschreibung
Pore geometry: trigonal arrangement
Verpackung
pkg of 1 pieces
Größe
20 mm × 20 mm
Dicke
100 μm
Porengröße
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
Kompatibilität
(Pore geometry: trigonal arrangement)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)