SLW4503/60
Pyrex® Culture tube caps with insert
thread size 60 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4503/60
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Gewindegröße
60 mm
Hersteller/Markenname
4503/60
SciLabware
Leistungsmerkmale und Vorteile
- PBT cap with PTFE faced cap liner
- Withstands hot air sterilisation up to 180 °C
- Autoclavable
- Cap liner is ethylene propylene with PTFE face for chemical resistance.
Sonstige Hinweise
Cap and insert only.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW4503/60-5EA | 4061832442433 |