Merck
SLW3780/06M
Pyrex® Micro filter funnel with sintered glass disc
8 mL, disc diam. 15 mm, pore size grade 3
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3780/06M
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
3780/06M
SciLabware
Grundkörper AD × H
18 mm × 135 mm , excluding stem
Kapazität
8 mL
8 mL
Scheibendurchm.
15 mm
Filterdurchm.
15 mm
Schaft AD × L
8 mm × 40 mm
Porengröße
grade 3
Allgemeine Beschreibung
  • With 15mm diameter sintered disc
  • Ideal for filtering small amounts of material
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)