Merck
SLW3620/02
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 1
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3620/02
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
3620/02
SciLabware
Kapazität
30 mL
30 mL
Scheibendurchm.
30 mm
Porengröße
grade 1 porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)