Merck
SLW1541/16D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
5000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1541/16D
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Verbindung
joint side arm29/32
Hersteller/Markenname
1541/16D
SciLabware
Grundkörperdurchm.
181 mm
Flasche H
318 mm
Kapazität
5000 mL
5000 mL
Hals ID
44 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)