Merck
SIK7503-10
Sigma-Aldrich
11-Methylundecanoatephosphonic acid
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H25O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.30
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
solid
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
Anwendung
Thanks to the carbonyl function, this coupling agent can react with amine or aminooxy function on biomolecules to form imine or oxime ligation.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)