Wichtige Dokumente
SIK2801-10
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
≥97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
SMILES String
[S](=O)(=O)(c2ccc(cc2)C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)