Merck
SIK2103-10
Sigma-Aldrich
2-Methylterephthalic acid - H2MT / H2BDC-Me
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥97%
SMILES String
OC(=O)c1c(cc(cc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
UFMBOFGKHIXOTA-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)