Merck
QBD11167
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®11-Maleimide
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C51H85F6N7O25
Molekulargewicht:
1310.24
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₁₁-Maleimide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol-reactive maleimide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)