Merck
QBD11095
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®25-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C144H285N2O59P
Molekulargewicht:
3019.76
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
m-dPEG®25-amido-dPEG®25-DSPE is a micelle building block.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)