Wichtige Dokumente
QBD10642
Lipoamido-dPEG®8-TFP ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCCC1CCSS1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
InChI
1S/C33H51F4NO11S2/c34-27-25-28(35)32(37)33(31(27)36)49-30(40)5-8-41-10-12-43-14-16-45-18-20-47-22-23-48-21-19-46-17-15-44-13-11-42-9-7-38-29(39)4-2-1-3-26-6-24-50-51-26/h25-26H,1-24H2,(H,38,39)
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)