Wichtige Dokumente
QBD10525
Azido-dPEG®23-amin
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C48H98N4O23/c49-1-3-53-5-7-55-9-11-57-13-15-59-17-19-61-21-23-63-25-27-65-29-31-67-33-35-69-37-39-71-41-43-73-45-47-75-48-46-74-44-42-72-40-38-70-36-34-68-32-30-66-28-26-64-24-22-62-20-18-60-16-14-58-12-10-56-8-6-54-4-2-51-52-50/h1-49H2
InChIKey
MUYDHNADYGGZNC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)