Wichtige Dokumente
QBD10273
Fmoc-N-amido-dPEG®8-acid
>95% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-N-amido-PEG8-COOH, Fmoc-N-amido-PEG8-acid, Fmoc-NH-PEG8-acid, Fmoc-PEG-acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>95% (HPLC)
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)