Wichtige Dokumente
P8135
Natriumpyrophosphat dibasisch
practical grade
Synonym(e):
Dinatriumdihydrogenpyrophosphat, di-Natriumdihydrogendiphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
practical grade
Qualitätsniveau
Assay
≥90% NaOH basis (titration)
Form
powder
SMILES String
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChIKey
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Enzymatic Assay of Fructose-6-Phosphate Kinase Pyrophosphate Dependent