Wichtige Dokumente
P3515
Poly(ethylenglykol)
average Mn 950-1,050
Synonym(e):
PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
waxy solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 950-1,050
Viskosität
17.4 cSt(210 °F)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 800 mg/ml, 20 °C)
Dichte
1.0926 g/mL at 60 °C
1.0765 g/mL at 80 °C
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?