Wichtige Dokumente
P23989
N,N′-(1,4-Phenylen)-dimaleimid
97%
Synonym(e):
1,4-Dimaleinimido-benzol, N,N′-(p-Phenylen)-dimaleimid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8N2O4
CAS Number:
Molekulargewicht:
268.22
Beilstein:
249631
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-1-2-10(4-3-9)16-13(19)7-8-14(16)20/h1-8H
InChIKey
AQGZJQNZNONGKY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?