Merck
NORS5500MW8
Norell® Select Serie NMR-Röhrchen, mitteldicke Wand, 5 mm
frequency 500 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Norell NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-5-500-MW-8
Parameter
500 MHz frequency
Länge
8 in.
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
Norell-NMR-Röhrchen mit mittlerer Wandstärke (0,8 mm) bieten zusätzlichen Schutz vor Bruch, sei es durch schnelle Änderungen in der Temperatur oder dem Druck oder nicht ordnungsgemäßen Umgang. Empfohlen für den Einsatz in Autopsamplersystemen für NMR-Spektroskopie.
Rechtliche Hinweise
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NORS5500MW8-5EA4061832864181