NORS175001
Bruker Match™ Röhrchen
O.D. × L 1.7 mm × 100 mm, volume 45 μL
Synonym(e):
precision machined NMR tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-1.7-500-1
AD × L
1.7 mm × 100 mm
Größe
100 mm
Volumen
45 μL
Wandstärke
0.4 mm
Farbe
natural cap
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Empfohlene Probenvolumina: 3.0mm bis 5mm A.D. Röhrchen für 5mm RT Sonde, 1.0mm bis 2.5mm A.D. Röhrchen für 3mm Cryo-Sonden. 1.0mm Grösse ist nicht empfohlen für zugehörige 1mm Bruker Sonde.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)