NOR1005P8
Norell® Standard Series™ NMR-Röhrchen, 10 mm
frequency 300 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Norell NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
glass tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell 1005-P-8
Parameter
300 MHz frequency
Länge
8 in.
AD × ID
10 mm × 8.76 mm
Sturz/Wölbung
±0.013 mm
Konzentrizität
±0.020 mm
Röhrchendurchm.
10 mm
Wandstärke
1.24 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)