Wichtige Dokumente
N26806
trans-β-Nitrostyrol
99%
Synonym(e):
trans-1-Nitro-2-phenyl-ethylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
bp
250-260 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
InChIKey
PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?