Wichtige Dokumente
N22908
3-Nitropropionsäure
97%
Synonym(e):
β-Nitropropionic acid, 3-Nitropropanoic acid, Bovinocidin, Hiptagenic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CC[N+]([O-])=O)=O
InChI
1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)
InChIKey
WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?