Merck
MT51350064
Mettler-Toledo redox buffer
volume 6 x 30 mL, 468 mV/pH 0.1
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NA.25
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350064
Volumen
6 x 30 mL
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)