Merck
MT51300140
Mettler-Toledo dissolved oxygen zero oxygen tablets
About This Item
UNSPSC-Code:
41115600
NACRES:
NB.79
Form
solid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51300140
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)