Wichtige Dokumente
M6204
2-Thiazolin-2-thiol
98%
Synonym(e):
2-Thiazolin-2-thiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
100-105 °C (lit.)
SMILES String
S=C1NCCS1
InChI
1S/C3H5NS2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
InChIKey
WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?