M54058
Methylmalonsäure
99%
Synonym(e):
2-Methylpropandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
SMILES String
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Esterification reactions by various catalysts.
- Synthesis of pyrimidinium betaines with formamidine.
- Synthesis of malonic acid half thioester (MAHT).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.