L084000
20% Diethylamine in Acetonitrile
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.21
Empfohlene Produkte
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Verunreinigungen
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
Kompatibilität
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diethylamine is a secondary aliphatic amine with both N-substituents as ethyl groups. It is a conjugate base of a diethylammonium.
Komponenten
Diethylamine / Acetonitrile 20/80 v/v
Rechtliche Hinweise
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?