Merck
L040080
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
88.7-108.4 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
Farbe
clear
Kompatibilität
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Allgemeine Beschreibung
Cap A-Lösung enthält Essigsäureanhydrid und Tetrahydrofuran (THF). Sie wird nach der Phosphoramiditreaktion/dem Kupplungsschritt eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Cap A-Lösung führt zum Abbruch der Ketten, die aufgrund einer fehlenden Reaktion mit aktiviertem Phosphoramidit nicht umgesetzte 5′-Hydroxygruppen aufweisen (in der Regel 1 bis 2 % der wachsenden Oligonukleotidketten pro Synthesezyklus). Diese nicht umgesetzten 5′-Hydroxygruppen werden mit einer Acetylgruppe verkappt, um sie für spätere Syntheseschritte unreaktiv zu machen.
Angaben zur Herstellung
Essigsäureanhydrid/Tetrahydrofuran 9,1/90,9 (v/v)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)