Wichtige Dokumente
KN8972000009
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 51 μm × 76 μm
Synonym(e):
897200-0009
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897200-0009
Parameter
100 MHz frequency
L × Sturz/Wölbung × Konzentrizität
9 in. × 51 μm × 76 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Attached polyethylene caps
- Sandblasted marking spot
- OD 4.97 (+0.0000/-0.013) mm
- ID 4.20 (+0.013/-0.0000) mm
- Wall thickness 0.375 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)