Merck
JKA13017
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average MN 6,000, Azide
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)5CH2CH2N3
UNSPSC-Code:
12352125
NACRES:
NA.23
product name
mPEG6-Azide,
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 6,000
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.