HF101
Hall Device Chip
HF101
About This Item
Materialien
gold/chromium electrode (Au/Cr)
Beschreibung
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Leistungsmerkmale
BN/SiO2 coating
optimized for hall
Verpackung
pkg of 16 non-diced devices
Hersteller/Markenname
HF101
die thickness
525 μm , silicon
Elektrodengröße
10 nm , chrome
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)