HAM59000-15
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1705 BFP, volume 50 μL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Leistungsmerkmale
model 1705 BFP
Hersteller/Markenname
Hamilton 59000-15
Parameter
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
ID × AD
1.03 mm × 7.75 mm
Volumen
50 μL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)