HAM238000
Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode
glass, S7 connector
Empfohlene Produkte
Materialien
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
S7 connector
Parameter
-10-100 °C temp. range
Durchmesser
12 mm
Eintauchtiefe
15 mm
pH-Wert
0-14
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)