Merck
GN203NPURCSP
Whatman® Mini-UniPrep® G2 Standard Septumeinlass-Starterpack
supplied with single vial compressor, regenerated cellulose membrane, pore size 0.45 μm, clear vial, pack of 100
Synonym(e):
syringeless filter, whatman filter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161807
NACRES:
NB.24
Materialien
borosilicate glass housing
borosilicate glass plunger (inner storage vial)
clear vial
polypropylene cap
polypropylene plunger (outer housing)
regenerated cellulose membrane
silicone septa (with PTFE liner)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations: no
nominal force to compress: approximately 25 lb / 11.3 kg
once compressed, equivalent in size to 12 x 32 mm vial
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman Article No. 29027481 (US reference)
Whatman GN203NPURCSP
Parameter
50 °C temperature (122 °F) (maximum)
Filterkapazität
500 μL
Porengröße
0.45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Whatman Mini-UniPrep G2 ist ein Komplettsystem, das sowohl als Filter als auch als ein Glas-Autosamplerfläschchen für die Probenzubereitung vor UHPLC/HPLC dient.
  • In Glas gelagerte Flüssigkeit reduziert das Risiko einer Auswaschung (besonders bei organischen Lösemitteln)
  • Für Proben auf wässriger Basis gut geeignet
  • Berührung der Probe mit dem Kunststoff nur während des eigentlichen Vorgangs der Kompression
  • Verbesserte Verdunstungsraten der Lösemittel
  • Dreimal schnellere Probenverarbeitung als bei der herkömmlichen Spritzenvorsatzfilter-Methode
  • Komplettsystem ersetzt mehrere Verbrauchsmaterialien
  • Verringert Laborabfälle
  • Vereinfacht das Bestellverfahren
  • Weniger im Labor zu lagernde Verbrauchsmaterialien
  • Passend für alle Autosampler mit Standardfläschchen von 12 x 32 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Features an integrated autosampler vial, plunger with attached filter membrane, and septum/cap
  • Borosilicate glass vials eliminate plastic-based leachables that can originate from polypropylene vials
  • Designed to hold up to 0.5 mL of unfiltered sample that can then be loaded directly into an autosampler
  • Easy to see when a sample has been filtered
  • Wide range of membranes with 0.2 and 0.45 µm pore sizes to meet specific requirements
  • Also available in amber glass for light-sensitive samples
Rechtliche Hinweise
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)