GF99473552
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, grade heat sealable
Synonym(e):
PP301351
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 994-735-52
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF99473552-20EA | 4061825030456 |
GF99473552-2EA | 4061825030463 |
GF99473552-10EA | 4061825030432 |
GF99473552-1EA | 4061825030449 |
GF99473552-5EA | 4061825030470 |