Merck
GF99072153
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Synonym(e):
FE046011
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 990-721-53
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)