Merck
GF97798875
Quartz - fused
rod, 3.0 mm diameter, length 500 mm
Synonym(e):
SI617930
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 977-988-75
Länge
500 mm
Durchmesser
3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)