GF97538844
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sphere, diam. 1.5 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonym(e):
ME306810
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 975-388-44
Durchmesser
1.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF97538844-1EA | 4061825091655 |